Learn More
CD1c/BDCA-1 Antibody (OTI2F4), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18137814 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18137814 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 18137814 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270345AF350
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
CD1c/BDCA-1 Monoclonal specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD1c/BDCA-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F4
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c
Símbolos de los genes CD1C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CD1c/BDCA-1 (NP_001756) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 911
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1