Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein
Código de producto. 18127290
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y glicerol con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y glicerol.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 18127290
Marca: R&D Systems™ 299LT005
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Latent TGF-beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y glicerol con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7040
Peso molecular Observed Molecular Wt: 40-43kDa & 12kDa, reducing conditions 80-90kDa, non-reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 41.3kDa (monomer)
Nombre Latent TGF-beta 1
Cantidad 5 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human TGF-beta 1 protein Leu30-Ser390
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, ≤ -20° C under sterile conditions after opening.
Terminación Leu30 & Ala279
Concentración de endotoxinas <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.