Learn More
SCAPER Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16994-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16866804
  • 410.00€ / 150 microlitros
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Descripción
CCNA2/CDK2 regulatory protein that transiently maintains CCNA2 in the cytoplasm.
Especificaciones
Especificaciones
SCAPER
Polyclonal
Unconjugated
SCAPER
KIAA1454, MSTP063, SCAPER, Zfp291, Zinc finger protein 291, ZNF291
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117521, 244891, 49855
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BY12
SCAPER
SCAPER Fusion Protein Ag10679
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG