Learn More
SCAT Juegos de suministros de HPLC, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1 L
Color:
Brown
Marrón
Transparente
Material:
Glass (Round)
Glass (Square)
Glass (Youtility)
Canales de disolventes:
1
2
3
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
- Frascos de laboratorio
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Juego de suministros de HPLC III, V2.0: 1 tapón de seguridad III GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio marrón y 3 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 3 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier sistema de HPLC |
| Tipo | Juego III |
| Canales de disolventes | 3 |
| Material | Glass (Round) |
| Incluye | 1 SafetyCap I GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio marrón y 3 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 3 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) |
| Color | Marrón |
| Tamaño de rosca | GL45 |
| Capacidad (métrico) | 1 L |