Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL6 / Interleukin-6 Protein
Código de producto. 16051720
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16051720 100 μg 100 microgramos
16061720 10 μg 10 microgramos
16001730 50 μg 50 microgramos
16081720 200 μg 200 microgramos
16091720 500 μg 500 microgramos
16071720 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16051720
Marca: enQuireBio™ QP6225ec100ug
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001009392.1
ID de gen (Entrez) 443406
Nombre IL6 / Interleukin-6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Sheep
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GPLGEDFKND TTPSRLLLTT PEKTEALIKH IVDKISAIRK EICEKNDECE NSKETLAENK LKLPKMEEKD GCFQSGFNQA ICLIKTTAGL LEYQIYLDFL QNEFEGNQET VMELQSSIRT LIQILKEKIA GLITTPATHT DMLEKMQSSN EWVKNAKVII ILRSLENFLQ FSLRAIRMK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.