missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
VHR/DUSP3 Polyclonal antibody specifically detects VHR/DUSP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | dual specificity phosphatase 3, dual specificity protein phosphatase 3, Dual specificity protein phosphatase VHR, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, Vaccinia H1-related phosphatase, vaccinia virus phosphatase VH1-related, VHRserine/threonine specific protein phosphatase |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human VHR/DUSP3 (Accession#: P51452; Met1-Pro185) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?