Learn More
VHH Rabbit anti-Llama, Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18093554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18093554 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18093554
Marca: Novus Biologicals NBP295273100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
VHH Polyclonal specifically detects VHH in Llama samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VHH
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:10000-1:50000
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Alias de gen anti-VhH, camelid VhH, single-domain antibody (sdAb)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a VHH camelid domain protein.
Método de purificación Sterile filtered
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Llama
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG