missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VGluT3 Antibody (S34-34), Novus Biologicals™

Código de producto. 18283502 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18283502 100 μg 100 microgramos
18611708 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18283502

Marca: Novus Biologicals NBP259331

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VGluT3 Monoclonal specifically detects VGluT3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VGluT3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S34-34
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 8
Símbolos de los genes SLC17A8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 546-588 (cytoplasmic C-terminus) of rat VGLUT3
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246213
Especificidad de la prueba Detects 65kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.