missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
VGLUT2 Monoclonal antibody specifically detects VGLUT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VGLUT2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2921 |
| Conjugado | APC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | differentiation-associated BNPI, differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, differentiation-associated Na-dependent inorganic phosphate cotransporter, DNPI, solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6, solute carrier family 17 member 6, vesicular glutamate transporter 2, VGLUT2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9P2U8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?