missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VGLUT1 Antibody (CL2754) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30301986 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30301986 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30301986

Marca: Novus Biologicals NBP246627APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VGLUT1 Monoclonal antibody specifically detects VGLUT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VGLUT1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL2754
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen BNPIbrain-specific Na-dependent inorganic phosphate cotransporter, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, member 7, solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), Solute carrier family 17 member 7, VGluT1, VGLUT1vesicular glutamate transporter 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9P2U7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Cellular Signaling, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57030
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.