Descripción
VGF Polyclonal specifically detects VGF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VGF |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_003369 |
| Alias de gen | neuro-endocrine specific protein VGF, neurosecretory protein VGF, VGF nerve growth factor inducible |
| Símbolos de los genes | VGF |
| Mostrar más |
For Research Use Only