missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VGCNL1 Antibody (S187-7), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18135542 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18135542 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222410C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VGCNL1 Monoclonal specifically detects VGCNL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VGCNL1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S187-7
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen bA430M15.1, CanIonFLJ44659, FLJ23913, FLJ44764, four repeat voltage-gated ion channel, MGC74524, sodium leak channel non-selective protein, sodium leak channel, non-selective, VGCNL1, voltage gated channel like 1, Voltage gated channel-like protein 1
Símbolos de los genes NALCN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 1659-1738 (cytoplasmic C-terminus) of rat NALCN
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 259232
Especificidad de la prueba Detects approx 200kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.