Learn More
Eppendorf™ Soporte para recipientes
Código de producto. 10781365 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
:
Conjunto de 1 x 15 mm y 1 x 24 mm
Código de producto. 10781365
Marca: Eppendorf™ 3113806000
Para productos de manipulación de líquidos Eppendorf
  • Soporte para recipientes
  • Incluye 1 x 15 mm y 1 x 24 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Conjunto de 1 x 15 mm y 1 x 24 mm
Tipo Soporte para recipientes