missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Verubecestat, MedChemExpress

Código de producto. 16417188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16417188 10 mg 10 miligramos
16443207 50 mg 50 miligramos
16427176 100 mg 100 miligramos
16423546 25 mg 25 miligramos
16419717 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16417188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16759

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.

Verubecestat (MK-8931) is an orally active, high-affinity BACE1 and BACE2 inhibitor with Ki values of 2.2 nM and 0.38 nM. Verubecestat effectively reduces Aβ40 and has the potential for Alzheimer's Disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Verubecestat
CAS 1286770-55-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17F2N5O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MK-8931
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.49 mM)
SMILES O=C(C1=NC=C(F)C=C1)NC2=CC=C(F)C([C@@](C3)(C)N=C(N)N(C)S3(=O)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 409.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.41
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.