Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul VersaTouch™ de un solo uso serie 92-210
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes de un solo uso
- Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas
- Guante más delgado con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada
- Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada
- Sin látex: no hay riesgo de alergias de tipo 1
- Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos
- Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos
Aplicaciones:
- Comidas preparadas
- Procesamiento de frutas y verduras
- Procesamiento de productos lácteos
- Distribución de alimentos
- Servicio de cáterin
Especificaciones
Acabado exterior | Con textura |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 7 |
Grosor (imperial) | 2,9 mil |
Grosor (métrico) | 0,07 mm |
Modelo | 922107 |
Serie | 92-210 |