Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo azul claro proFood™ serie 92-481
Descripción
- Acabado texturizado en los dedos
- Mejorar agarre
- No contienen caucho natural
- Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
- Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
- Sin polvo
- Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
- Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
- Salas con ambiente controlado
- Comidas preparadas
- Procesamiento de productos lácteos
- Servicio de cáterin
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374 |
Material | Nitrile |
Tipo de producto | Guantes |
Grosor (métrico) | 0.12 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para todas las fases finales del procesamiento de carne o pescado, salas de ambiente controlado, hostelería, procesamiento de productos lácteos |
Cantidad | 100 par |
Resistente a | Mecánica y química |
Serie | 92-481 |