Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acrylic Copolymer 800 Membrane Disc Filter
Disc Filters useful for prefiltration of particle-laden samples, serum filtration, and dissolution testing.
147.00€ - 219.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Versapor (copolímero acrílico en un soporte no tejido) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8 μm |
Esterilidad | No estéril |
Grosor (métrico) | 94 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17174561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66400 |
25 mm |
147.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66401 |
47 mm |
219.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Protects instrumentation against particulate build up
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Versapor (copolímero acrílico en un soporte no tejido) | |
0,8 μm | |
No estéril | |
94 μm |