Learn More
VEPH1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18618150 0.02 mL 0.02 ml
18661691 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18618150
Marca: Novus Biologicals NBP2946000.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
VEPH1 Polyclonal antibody specifically detects VEPH1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VEPH1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ12604, KIAA1692MGC111426, MELT, MGC126709, MGC142115, Protein melted, ventricular zone expressed PH domain homolog 1 (zebrafish), ventricular zone-expressed PH domain-containing protein homolog 1, VEPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 448-547 of human VEPH1 (NP_078897.2). KSLAFHTMLTKGVGSDDGEDENRGDIPASISLSEIDPLGQGNDKLPFKTDTERSQLGESSVSYPNIIHIDSENLSETVKENSQEETPETTASPIEYQDKL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79674
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG