missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEPH1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18618150 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18618150 0.02 mL 0.02 ml
18661691 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18618150

Marca: Novus Biologicals NBP2946000.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VEPH1 Polyclonal antibody specifically detects VEPH1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEPH1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ12604, KIAA1692MGC111426, MELT, MGC126709, MGC142115, Protein melted, ventricular zone expressed PH domain homolog 1 (zebrafish), ventricular zone-expressed PH domain-containing protein homolog 1, VEPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 448-547 of human VEPH1 (NP_078897.2). KSLAFHTMLTKGVGSDDGEDENRGDIPASISLSEIDPLGQGNDKLPFKTDTERSQLGESSVSYPNIIHIDSENLSETVKENSQEETPETTASPIEYQDKL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79674
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.