missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGFR3/Flt-4 Antibody (9D9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
186.00€ - 645.75€
Especificaciones
| Antígeno | VEGFR3/Flt-4 |
|---|---|
| Clon | 9D9 |
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 1-5ug/ml, Flow Cytometry 1-5 ug/ml, ELISA 1-5ug/ml, Immunohistochemistry 1-10ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-10ug/ml, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry, CyTOF, Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, ELISA |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18091386
|
Novus Biologicals
NBP1-18651-0.02MG |
0.02 mg |
186.00€
0.02 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18704953
|
Novus Biologicals
NBP1-18651 |
0.1 mg |
683.00€ 645.75€ / 0.10 miligramo Ahorro 37.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
VEGFR3/Flt-4 Monoclonal specifically detects VEGFR3/Flt-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.Especificaciones
| VEGFR3/Flt-4 | |
| LYOPH | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry, CyTOF, Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Angiogenesis, Cancer, Hypoxia, Protein Kinase | |
| EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4 | |
| FLT4 | |
| Primary | |
| Mouse Monoclonal to VEGFR-3 (#1) |
| 9D9 | |
| Western Blot 1-5ug/ml, Flow Cytometry 1-5 ug/ml, ELISA 1-5ug/ml, Immunohistochemistry 1-10ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-10ug/ml, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 2324 | |
| IgG1 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto