missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR3/Flt-4 Antibody (9D9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18704953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18704953 0.1 mg 0.10 miligramo
18091386 0.02 mg 0.02 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18704953

Marca: Novus Biologicals NBP118651

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VEGFR3/Flt-4 Monoclonal specifically detects VEGFR3/Flt-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFR3/Flt-4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 9D9
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-5ug/ml, Flow Cytometry 1-5 ug/ml, ELISA 1-5ug/ml, Immunohistochemistry 1-10ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-10ug/ml, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4
Símbolos de los genes FLT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human soluble VEGFR-3/FLT-4
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Hypoxia, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2324
Especificidad de la prueba Mouse Monoclonal to VEGFR-3 (#1)
Reconstitución Centrifuge vial prior to opening. Reconstitute in sterile water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Please note the sample size of this product will be provided in reconstituted liquid form.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.