missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody (001), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18213336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18213336 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18213336 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289199G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFR2/KDR/Flk-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado DyLight 488
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human VEGFR2/KDR/Flk-1 (NP_002244.1; Met1-Glu764).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.