Learn More
VEGFR1/R2/R3 Antibody (FLT1/1663) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18324157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18324157 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18324157
Marca: Novus Biologicals NBP314285
Mouse Monoclonal Antibody
VEGFR1/R2/R3 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/R2/R3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VEGFR1/R2/R3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon FLT1/1663
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml
Formulación 10mM PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human VEGFR1/R2/R3 protein (Uniprot: P17948)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ