missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGFR1/Flt-1 Antibody (FLT1/658) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18491692 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18491692 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18491692

Marca: Novus Biologicals NBP2346180.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VEGFR1/Flt-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR1/Flt-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFR1/Flt-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon FLT1/658
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT, FLT-1, Fms-like tyrosine kinase 1, fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth factor/vascularpermeability factor receptor), FRT, Tyrosine-protein kinase FRT, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, vascular endothelial growth factor receptor 1, Vascular permeability factor receptor, VEGFR1, VEGFR-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human VEGFR1/Flt-1 protein (Uniprot: P17948)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.