missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEGF-C Antibody (9/G10), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18703570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18703570 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703570

Marca: Novus Biologicals NBP236287C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VEGF-C Monoclonal antibody specifically detects VEGF-C in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGF-C
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA Capture
Clasificación Monoclonal
Clon 9/G10
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Flt4 ligand, Flt4-L, vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein, VEGF-C, VRPFLT4 ligand DHM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human VEGF-C
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, HIF Target Genes, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7424
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.