Learn More
VEGF-C Antibody (107/F10), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18417914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18417914 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18417914
Marca: Novus Biologicals NBP118626AF488
Mouse Monoclonal Antibody
VEGF-C Monoclonal antibody specifically detects VEGF-C in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno VEGF-C
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 107/F10
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Flt4 ligand, Flt4-L, vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein, VEGF-C, VRPFLT4 ligand DHM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human VEGF-C
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, HIF Target Genes, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7424
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2 α