Learn More
Novus Biologicals™ VEGF Antibody (bevacizumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
VEGF Monoclonal antibody specifically detects VEGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VEGF |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | bevacizumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P15692 |
| Alias de gen | MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | VEGF |
| Mostrar más |