missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ VEGF 165 Antibody Pair [HRP]

Código de producto. p-200083973 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
18654570 5 placas paquete de 5
18288327 15 placas paquete de 15
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18654570

Marca: Novus Biologicals™ NBP2793405Plates

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human VEGF 165.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 18.75 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 18.75-1200 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human VEGF 165.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor
ID de gen (Entrez) 7422
Símbolo de gen VEGFA
Especie del huésped Mouse/Rabbit
Contenido del kit
  • Standard: Each vial contains 100 ng of recombinant Human VEGF 165.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of rabbit anti-Human VEGF 165 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human VEGF 165 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Cantidad 5 placas
    Estado normativo RUO
    Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo VEGF 165
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 0.15 ug/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1200 pg/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.