missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VE-Cadherin Antibody (BV9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18767373 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18767373 0.05 mg 0.05 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18767373 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6001409

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

VE-Cadherin Monoclonal specifically detects VE-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, Functional, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VE-Cadherin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon BV9
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:10-1:100, Flow Cytometry 1:10-1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Functional 10-50 ug/ml, Immunoassay
N.º de referencia del gen P33151
Alias de gen 7B4, 7B4 antigen, cadherin 5, type 2 (vascular endothelium), cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium), cadherin-5, CD144, CD144 antigen, endothelial-specific cadherin, FLJ17376, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin
Símbolos de los genes CDH5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The antibody recognizes the extracellular domain of the protein.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1003
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody (subclass IgG2a) binds to human VE-cadherin. Human vascular endothelium cadherin is an endothelium-specific cadherin localized at the intercellular junctions.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.