missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VE-Cadherin Antibody (162709) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18594766 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594766 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594766 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1002W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

VE-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects VE-Cadherin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VE-Cadherin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 162709
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 7B4, 7B4 antigen, cadherin 5, type 2 (vascular endothelium), cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium), cadherin-5, CD144, CD144 antigen, endothelial-specific cadherin, FLJ17376, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse VE-Cadherin, Asp46-Gln592 (Gly67 del, Ile69Asp, Lys70Gln), Accession # 2208309A
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1003
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.