Learn More
Abnova™ VDAC1 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MAVPPTYADLGKSARDVFTKGYGFGLIKLDLKTKSENGLEFTSSGSANTETTKVTGSLETKYRWTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFD
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH08482 |
| ID de gen (Entrez) | 7416 |
| Nombre | voltage-dependent anion channel 1 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | MGC111064, PORIN, PORIN-31-HL |
| Símbolo de gen | VDAC1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |