missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VCAM-1/CD106 Antibody (OTI3H10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18064077 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18064077 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18064077 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP203600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VCAM-1/CD106 Monoclonal specifically detects VCAM-1/CD106 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VCAM-1/CD106
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Alias de gen CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human VCAM1 (NP_001069) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 78.7 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especies diana Human, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.