missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | VARS2 |
|---|---|
| Concentración | 0.17 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16875104
|
Proteintech
15776-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16865104
|
Proteintech
15776-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a mitochondrial aminoacyl-tRNA synthetase, which catalyzes the attachment of valine to tRNA(Val) for mitochondrial translation. Mutations in this gene cause combined oxidative phosphorylation deficiency-20, and are also associated with early-onset mitochondrial encephalopathies. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.Especificaciones
| VARS2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q3U2A8, Q5ST30, Q6MG21 | |
| 309596, 57176, 68915 | |
| VARS2 Fusion Protein Ag8460 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| VARS2 |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1885, Valine tRNA ligase, ValRS, Valyl tRNA synthetase like, VARS2, VARS2L, VARSL | |
| Vars2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto