missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VARS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16875104 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16875104 20 μL 20 microlitros
16865104 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16875104

Marca: Proteintech 157761AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a mitochondrial aminoacyl-tRNA synthetase, which catalyzes the attachment of valine to tRNA(Val) for mitochondrial translation. Mutations in this gene cause combined oxidative phosphorylation deficiency-20, and are also associated with early-onset mitochondrial encephalopathies. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno VARS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica VARS2
N.º de referencia del gen Q3U2A8, Q5ST30, Q6MG21
Alias de gen KIAA1885, Valine tRNA ligase, ValRS, Valyl tRNA synthetase like, VARS2, VARS2L, VARSL
Símbolos de los genes Vars2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VARS2 Fusion Protein Ag8460
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 309596, 57176, 68915
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.