missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VARS2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18677916 0.1 mL 0.10 ml
18695728 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677916

Marca: Novus Biologicals NBP249627

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

VARS2 Polyclonal antibody specifically detects VARS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VARS2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen DKFZP434L1435, EC 6.1.1, EC 6.1.1.9, Em:AB023048.4, KIAA1885MGC138259, MGC142165, valine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), Valine--tRNA ligase, valRS, valyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), valyl-tRNA synthetase 2-like, valyl-tRNA synthetase like, valyl-tRNA synthetase, mitochondrial, Valyl-tRNA synthetase-like, VARS2L, VARSL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NALRFILNALGEKFVPQPAEELSPSSPMDAWILSRLALAAQECERGFLTRELSLVTHALHHFWLHNLCDVYLE
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57176
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.