Learn More
Eppendorf™ Puntas Varitip P
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10493891 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10493891
Marca: Eppendorf™ 0030048130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas puntas para satisfacer una gran variedad de necesidades para diferentes aplicaciones de laboratorio. Las puntas Eppendorf™ Varitip P están diseñadas para aspirar de 1 a 10 ml de recipientes como vasos de precipitados.
  • Pipeteador continuamente ajustable para un pipeteado preciso de volúmenes de hasta 10 ml, en incrementos de 10 μl
  • Incluso los líquidos con una alta presión de vapor o viscosidad se pueden pipetear con facilidad
  • El sistema consta de una pieza de dispensación y del principio de desplazamiento de aire de Maxitip
  • No hay contaminación cruzada ya que Maxitip se puede intercambiar
  • La válvula de Maxitip garantiza la dispensación sin goteo de líquidos con alta presión de vapor
  • Maxitip G graduados para la compensación del valor nominal de Varipette™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
filtradas por Sin filtro
Para utilizar con (aplicación) Aspirar 2,5 ml a 10 ml de cubetas de cuello alto y estrecho
Estilo de punta Compatibilidad universal
Graduado Sí