Learn More
Steris™ Detergente de instrumental de laboratorio Vaprox
Código de producto. 10537650
Change view
Click to view available options
:
Tipo de producto: Vaprox
Código de producto.
10537650 Tipo de producto: Vaprox
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10537650
Marca: Steris™ PB006EUR
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Utilice el detergente de instrumental de laboratorio esterilizante líquido de alta pureza, especialmente formulado, Steris Corporation™ Vaprox especialmente para usos de control de contaminación medioambiental en el ámbito sanitario.
  • Alta pureza
  • Esterilizante líquido de formulación especial.
  • Desarrollado para aplicaciones de control de contaminación medioambiental en el sector sanitario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad US EPA (número de registro 58779-4)
Tipo de recipiente El cartucho de 950 ml maximiza la seguridad del operador y está diseñado para que el número de lote, la fecha de caducidad y el nivel de esterilizante sean visibles sin extraer el cartucho.
Descripción Peróxido de hidrógeno al 35 %
Cantidad 3 recipientes/caja; 45 ciclos/caja
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vaprox Hydrogen Peroxide Sterilant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .