Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
Tamaño de rosca (imperial) | UNF(hembra) de 6,35 cm (1/4 pulgadas) |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15814524
|
Cole-Parmer™
12018-04 |
Tres puertos de 6,35 cm (1/4 pulgadas) a 71,12 cm (28 pulgadas) | PTFE azul/blanco, PP | GL45 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15824524
|
Cole-Parmer™
12018-01 |
Insertos roscados con puerto de acero inoxidable 304, tres de 6,35 cm (1/4 pulgadas) a 71,12 cm (28 pulgadas) | PTFE azul/blanco, PP, acero inoxidable | GL45 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15854474
|
Cole-Parmer™
12018-54 |
Dos puertos de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) | PTFE azul/blanco, PP | GL25 |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) ODGarantía
None
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Recipientes compatibles con disolventes | |
UNF(hembra) de 6,35 cm (1/4 pulgadas) |