Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter
VapLock™ Solvent Delivery Caps with Inlet Valve and Filter reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
Tamaño de rosca (imperial) | UNF(hembra) de 6,35 cm (1/4 pulgadas) |
Descripción
Use with semi-rigid tubing equal to or less than 1/8 in (3.2 mm) ODGarantía
None
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
Recipientes compatibles con disolventes | |
UNF(hembra) de 6,35 cm (1/4 pulgadas) |