Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Relief Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
120.00€
Especificaciones
Tipo | Válvula de descarga |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de contención de disolventes VapLock |
Tamaño de rosca (imperial) | UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas) |
Código de producto | Marca | Material | Presión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Presión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15894434
|
Cole-Parmer™
12020-62 |
PTFE, FFKM | Presión de fisuras de 0,1 a 0,25 psi |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Choice of 0.1 to 0.25 psi or 1 to 2.5 psi cracking pressureGarantía
None
Especificaciones
Válvula de descarga | |
Seguridad de disolventes | |
Sistemas de contención de disolventes VapLock | |
UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas) |