missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAP-B Antibody (736904), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 30061458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30061458 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30061458

Marca: Novus Biologicals FAB58551V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VAP-B Monoclonal antibody specifically detects VAP-B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VAP-B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 736904
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALS8VAMP-B/VAMP-C, VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C, VAMP-associated 33 kDa protein, VAMP-associated protein B/C, VAMP-B, VAP-B, VAP-B/VAP-C, VAPC, VAP-C, vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human VAP-B, Ala2-Pro132, Accession # O95292
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9217
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.