missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
VAP-1/AOC3 Polyclonal specifically detects VAP-1/AOC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VAP-1/AOC3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Símbolos de los genes | AOC3 |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?