Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de flujo para detector de fluorescencia Vanquish™ F
Elija la celda de flujo del detector de fluorescencia Vanquish F en función del caudal necesario. Las celdas de flujo están disponibles para caudales tanto analíticos como micro.
4293.33€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Detector de fluorescencia Vanquish F o detector de fluorescencia UltiMate 3000 |
---|---|
Material | Biocompatible |
Línea de productos | Vanquish |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17873015
|
Thermo Scientific™
6079.4230 |
Celda de flujo estándar fluorescencia Vanquish | 8 µl |
4293.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Elija la celda de flujo del detector de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™ F en función del caudal necesario. Las celdas de flujo están disponibles tanto para caudales analíticos como para microcaudales. Elija la celda de flujo estándar o la microcelda de flujo en función de sus necesidades para el detector de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™ o como celda de flujo biocompatible para el detector de fluorescencia Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000.
Especificaciones
Detector de fluorescencia Vanquish F o detector de fluorescencia UltiMate 3000 | |
Biocompatible | |
Vanquish |