missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanin-1/VNN1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185210 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18185210 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18185210

Marca: Novus Biologicals NBP298364G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Vanin-1/VNN1 Polyclonal specifically detects Vanin-1/VNN1 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vanin-1/VNN1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.5.1, EC 3.5.1.92, HDLCQ8, MGC116930, MGC116931, MGC116932, pantetheinase, Pantetheine hydrolase, Tiff66MGC116933, vanin 1, vanin-1, vannin 1, Vascular non-inflammatory molecule 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vanin-1/VNN1 (Q9Z0K8; Met1-Ser487).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8876
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.