missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanilloid R1/TRPV1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18455111 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18455111 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18455111 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP197417PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Vanilloid R1/TRPV1 Polyclonal antibody specifically detects Vanilloid R1/TRPV1 in Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Negative), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vanilloid R1/TRPV1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Negative), Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen Capsaicin receptor, Osm-9-like TRP channel 1, OTRPC1, transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1, transient receptor potential vanilloid 1a, transient receptor potential vanilloid 1b, TrpV1, Vanilloid receptor 1, vanilloid receptor subtype 1, VR1, VR1DKFZp434K0220
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the rat TRPV1 protein (between residues 1-50) [Uniprot: O35433]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroendocrinology, Neuroscience, Phospho Specific, Sensory Systems
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7442
Especies diana Human, Mouse, Rat, Invertebrate, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.