missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Vanilloid R1/TRPV1 Polyclonal specifically detects Vanilloid R1/TRPV1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Vanilloid R1/TRPV1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:300-1:3000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500 |
| Formulación | Whole antisera with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q8NER1 |
| Alias de gen | Capsaicin receptor, Osm-9-like TRP channel 1, OTRPC1, transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1, transient receptor potential vanilloid 1a, transient receptor potential vanilloid 1b, TrpV1, Vanilloid receptor 1, vanilloid receptor subtype 1, VR1, VR1DKFZp434K0220 |
| Símbolos de los genes | TRPV1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?