Learn More
Vanilloid R1/TRPV1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18229472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18229472 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18229472 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171774H
Rabbit Polyclonal Antibody
Vanilloid R1/TRPV1 Polyclonal specifically detects Vanilloid R1/TRPV1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Vanilloid R1/TRPV1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8NER1
Alias de gen Capsaicin receptor, Osm-9-like TRP channel 1, OTRPC1, transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1, transient receptor potential vanilloid 1a, transient receptor potential vanilloid 1b, TrpV1, Vanilloid receptor 1, vanilloid receptor subtype 1, VR1, VR1DKFZp434K0220
Símbolos de los genes TRPV1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to a C-terminal region of the human TRPV1 protein (within residues 725-839). [Swiss-Prot# Q8NER1]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Sensory Systems
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7442
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only