Descripción
VAMP-7 Polyclonal specifically detects VAMP-7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VAMP-7 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5 - 1 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | FLJ54296, SYBL1FLJ53762, synaptobrevin-like 1, Synaptobrevin-like protein 1, tetanus neurotoxin-insensitive VAMP, Tetanus-insensitive VAMP, Ti-VAMP, TIVAMP, VAMP-7FLJ53045, vesicle-associated membrane protein 7 |
| Símbolos de los genes | VAMP7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |