missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAMP-5 Antibody (3E5), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18724581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18724581 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18724581 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250357MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VAMP-5 Monoclonal antibody specifically detects VAMP-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VAMP-5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3E5
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen myobrevin, VAMP-5, vesicle-associated membrane protein 5, vesicle-associated membrane protein 5 (myobrevin)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-mVAMP-5-II and KLH-mVAMP-5-II peptide sequences
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Vesicle Markers, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10791
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.