Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador modelo 500 |
| Tipo | Estante |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección individual contra sobretemperatura para cada estante MLOP (Multi-Nivel-Sobrecalentamiento-Control) |
| Incluye | Detección de temperatura local (Pt100, circuito de 4 cables) |
| Material | Acero inoxidable |